Fontos dokumentumok
207772
Iodine
ACS reagent, ≥99.8%, solid
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
9 (vs air)
gőznyomás
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
Teszt
≥99.8%
Forma
solid
ellenállás
1.3E15 μΩ-cm
szennyeződések
≤0.01% nonvolatiles
bp
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
anion nyomok
Cl- and Br-: ≤0.005%
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
II
InChI
1S/I2/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
A mild and efficient method for esterification and transesterification catalyzed by iodine
- Synthesis of 5-(4-nitrophenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin.
- Oxidative C-H bond amination of saturated hydrocarbons.
- Protection of amines with benzyloxycarbonyl (Cbz) group.
- Direct oxidative coupling/annulation of β-keto esters or 2-pyridinyl-β-esters with alkenes to form dihydrofurans and indolizine, respectively.
- Thiocyanation of aromatic systems to form aryl thiocyanates.
- Esterification of cellulose with acetic anhydride to form cellulose triacetate.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system, Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?