Fontos dokumentumok
8.07347
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) chloride
57.5% Pt, anhydrous, for synthesis
Szinonimák:
Platinum(IV) chloride (57.5% Pt), Platinum tetrachloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cl4Pt
CAS-szám:
Molekulatömeg:
336.89
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
236-645-1
NACRES:
NA.22
product name
Platinum(IV) chloride (57.5% Pt), anhydrous, for synthesis
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
276 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C in H2O)
oldhatóság
587 g/L
sűrűség
4.3 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTQAIHLQJINUGP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (ex Pt): ≥ 99.0 %
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2