Fontos dokumentumok
8.24566
Sigma-Aldrich
Platinum(II) chloride
73% Pt, for synthesis
Szinonimák:
Platinum(II) chloride (73% Pt), Platinum dichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cl2Pt
CAS-szám:
Molekulatömeg:
265.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
233-034-1
NACRES:
NA.22
product name
Platinum(II) chloride (73% Pt), for synthesis
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
3423 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 ( in H2O, suspension)
mp
581 °C (decomposes)
sűrűség
6.1 g/cm3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Assay (of Pt): ≥ 70.0 %
Piktogramok
CorrosionHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2