Merck
205583
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
99%
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)4N(OCOCH3) · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
261.36
Beilstein:
3574285
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
mp
42-46 °C (lit.)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.C2H4O2.4H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-2(3)4;;;;/h5-8H2,1-4H3;1H3,(H,3,4);4*1H2/q+1;;;;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNOAKQGNSWGYOE-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate was used in the preparation of transport membrane which selectively permeates carbon dioxide from hydrogen and methane. It was employed in the ring opening of 1,3,2-dioxaphospholanes and in the synthesis of ether phospholipids.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
New facilitated transport membranes for the separation of carbon dioxide from hydrogen and methane.
Quinn R, et al.
Journal of Membrane Science, 104(1), 139-146 (1995)
Tetrahedron Letters, 33, 2291-2291 (1992)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 70-70 (1993)