Merck
86849
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium acetate
technical, ≥90% (T)
Szinonimák:
TBAAc
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCOCH3)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
301.51
Beilstein:
3599376
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (T)
Forma
powder
mp
95-98 °C (lit.)
SMILES string
CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Tetrabutylammonium acetate is an effective alternative for sodium acetate (NaOAc) due to its good solubility in organic solvents.
Alkalmazás
Tetrabutylammonium acetate (TBAAc) is a good source of nucleophilic acetate ion for SN2 substitution reactions. It is commonly used to displace sulfonates and allylic halides to get corresponding acetates. Additionally, TBAAc can also be used as a mild, soluble base in Sonogashira reaction and Heck arylation.
Egyéb megjegyzések
Reagent for the epimerization of hydroxyl groups; base-molten salt for directing Heck-type reactions
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T. Jeffery, M. David
Tetrahedron Letters, 39, 5751-5751 (1998)
Pd nanoparticle catalyzed Heck arylation of 1, 1-disubstituted alkenes in ionic liquids. Study on factors affecting the regioselectivity of the coupling process.
Calo V, et al.
Organometallics, 22(21), 4193-4197 (2003)
Ligand-, copper-, and amine-free Sonogashira reaction of aryl iodides and bromides with terminal alkynes.
Urgaonkar S and Verkade JG
The Journal of Organic Chemistry, 69(17), 5752-5755 (2004)
Secondary deuterium kinetic isotope effects and the intervention of nonclassical ions in the solvolysis of exo-norborn-2-yl bromobenzene-p-sulfonate.
Maskill H,
Journal of the American Chemical Society, 98(26), 8482-8485 (1976)
Tetrabutylammonium Acetate.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)