Fontos dokumentumok
317675
Ethyl oleate
technical grade, 70%
Szinonimák:
Oleic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
70%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
205-208 °C/760 mmHg
216-218 °C/15 mmHg
mp
−32 °C (lit.)
sűrűség
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?