Merck
744034
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine-3,3′,3′′-trisulfonic acid trisodium salt
≥95.0%
Szinonimák:
3,3′,3″-Phosphinidynetris(benzenesulfonic acid) trisodium salt, Tris(3-sulfophenyl)phosphine trisodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
P(C6H4SO3Na)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
568.42
Beilstein:
3584807
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
form
powder
összetétel
sulfur, 16.07-17.76%
szennyeződések
≤10% water
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)P(c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O)c3cccc(c3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H15O9PS3.3Na/c19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;/h1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYAJTCUQMQREFZ-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Triphenylphosphine-3,3′,3′′-trisulfonic acid trisodium salt (TPPTS) can be used as a capping agent in the synthesis of TPPTS stabilized palladium nanoparticles (PdNPs) using K2PdCl4 as the palladium source and HCOONa as the reductant. The TPPTS stabilized PdNPs are applicable as an efficient catalyst in the aqueous phase Suzuki-Miyaura coupling reaction at room temperature. TPPTS is also used as a ligand in the metal-catalyzed hydroformylation of functionalized olefins and direct arylation polymerization reactions.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Yu-Jen Lin et al.
Macromolecular rapid communications, 41(9), e2000021-e2000021 (2020-03-27)
Aqueous palladium-catalyzed direct arylation polymerization (DArP) of 2-bromothiophene derivatives 6-(2-(2-bromothiophen-3-yl)ethoxy)hexyl trimethylammonium bromide (T1) and 4-(2-(2-bromothien-3-yl)ethoxy)butylsulfonate (T2) is achieved. The supporting ligand, triphenylphosphine-3,3',3''-trisulfonic acid trisodium salt (m-TPPTs), facilitates DArP of both derivatives; however, its separation from the polymers by dialysis is
Hydroformylation of functionalized olefins catalyzed by water-soluble rhodium carbonyl complexes
Paganelli S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 157(1-2), 1-8 (2000)
Palladium nanoparticles stabilized by phosphine ligand for aqueous phase room temperature Suzuki-Miyaura coupling
Ge Jiyuan, et al.
Tetrahedron Letters, 58(12), 1142-1145 (2017)