Fontos dokumentumok
359173
Tetrabutylammonium nitrate
97%
Szinonimák:
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium nitrate
Teszt
97%
szennyeződések
<3% tetrabutylammonium chloride
mp
116-118 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.NO3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3)4/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHOKENWFMZXSEU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?