Merck
214744
Sigma-Aldrich
Thallium(III) oxide
99%
Szinonimák:
Dithallium trioxide, Thallium sesquioxide, Thallium trioxide
About This Item
Lineáris képlet:
Tl2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
456.76
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: thallium
mp
717 °C (lit.)
SMILES string
O=[Tl]O[Tl]=O
InChI
1S/3O.2Tl
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)