Fontos dokumentumok
163015
Thallium(III) nitrate trihydrate
Szinonimák:
TTN, Thallium trinitrate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: thallium
reagent type: catalyst
mp
102-105 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.[Tl+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.3H2O.Tl/c3*2-1(3)4;;;;/h;;;3*1H2;/q3*-1;;;;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCPIKMRXMBJLCP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis