Fontos dokumentumok
309230
Thallium(I) nitrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Thallium mononitrate, Thallous nitrate
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
solid
solid
szennyeződések
≤1500 mg/kg Trace metallic impurities analysis (ICP)
mp
206 °C (lit.)
SMILES string
[Tl+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Tl/c2-1(3)4;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As an additive to synthesize thallium-containing cadmium selenide thin films by electrochemical deposition. The addition of TlNO3 decreases corrosion and helps to form uniform and stable thin films.
- As a dopant to prepare bismuth vanadate nanoparticles. TlNO3 reduces charge carrier recombination and enhances the photocatalytic activity.
- To prepare precursor solution for the detection of halogens by molecular absorption spectroscopy.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 3 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?