Merck
541893
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrafluoroborate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Ammonium fluoroborate
About This Item
Lineáris képlet:
NH4BF4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.84
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
eCl@ss:
38120126
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
form
crystalline
szennyeződések
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[NH4+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)