1.12393
Vanadium(III) chloride
99+
Szinonimák:
Vanadium(III) chloride, Vanadium trichloride
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
sűrűség
3.0 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1000 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/3ClH.V/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
Related Categories
Alkalmazás
- Dihydropyrimidinone derivatives via a three-component Biginelli condensation reaction between aldehyde, β-keto ester, and urea (thiourea).
- Coumarin derivatives via Pechmann condensation reaction of various phenols and β-keto esters.
- β-amino alcohols by deprotection of epoxides with aromatic amines.
- Diol derivatives by chemoselective cleavage of acetonides in methanol.
VCl3 can also be used as a reducing agent to determine nitrates and nitrites in water samples.
Analízis megjegyzés
Identity (ICP-OES): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3