Fontos dokumentumok
3HBDB-RO
Roche
3-Hydroxybutyrate Dehydrogenase (3-HBDH)
suspension, ~3 units/mg protein (At 25 °C with 3-hydroxybutyrate as the substrate; standardized with BSA.), grade II
Szinonimák:
3-Hydroxybutyrate Dehydrogenase (3-HBDH), 3-HBDH
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
suspension
specifikus aktivitás
~3 units/mg protein (At 25 °C with 3-hydroxybutyrate as the substrate; standardized with BSA.)
kiszerelés
vial of 2 mL (10127833001)
vial of 5 mL (10127841001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
5 mg/mL
szennyeződések
<0.1% LDH
<5% MDH
optimális pH
6.2-6.9(for reduction)
7-9(for oxidation)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available