Merck
274658
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone, mixture of cis and trans
95%
Szinonimák:
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopenten-1-one, 2,3,4,5-Tetramethylcyclopenten-1-one, 2,3,4,5-Tetramethylcyclopentenone, Tetramethylcyclopent-2-enone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.21
Beilstein:
2324088
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.476 (lit.)
bp
100 °C/30 mmHg (lit.)
sűrűség
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC1C(C)C(=O)C(C)=C1C
InChI
1S/C9H14O/c1-5-6(2)8(4)9(10)7(5)3/h5,7H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARUAYSANQMCCEN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone was used in the synthesis of chiral pre-ligands, (R)-3,3′-bis(tetramethylcyclopentadienyl)-2,2′-bismethoxy-1,1′-bisnaphthalene and (R)-3-tetramethylcyclopentadienyl-2,2′-bismethoxy-1,1′-bisnaphthalene by reacting with (R)-3,3′-dilithium-2,2′-bismethoxy-1,1′-bisnaphthalene.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
163.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Li Wang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(24), 7350-7357 (2012-05-15)
Two new chiral pre-ligands, (R)-3,3'-bis(tetramethylcyclopentadienyl)-2,2'-bismethoxy-1,1'-bisnaphthalene (1) and (R)-3-tetramethylcyclopentadienyl-2,2'-bismethoxy-1,1'-bisnaphthalene (2), were synthesized by reaction of (R)-3,3'-dilithium-2,2'-bismethoxy-1,1'-bisnaphthalene with 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone at room temperature. Treatment of the pre-ligands 1 and 2 with butyllithium and Me(3)SiCl first, and subsequently with TiCl(4) (2 and 1 equiv