Fontos dokumentumok
8.21180
Sigma-Aldrich
Trimethyl borate
for synthesis
Szinonimák:
Trimethyl borate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)3B
CAS-szám:
Molekulatömeg:
103.91
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
204-468-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
147.9-148 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
305 °C
hatékonyság
6140 mg/kg LD50, oral (Rat)
1845 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
törésmutató
n20/D 1.3568
bp
67-69 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -11 °C
sűrűség
0.932 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
B(OC)(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.931 - 0.933
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
12.2 °F - (own results)
Lobbanási pont (C)
-11 °C - (own results)