Fontos dokumentumok
8.41264
Sigma-Aldrich
Triisopropyl borate
for synthesis
Szinonimák:
Triisopropyl borate, Boric acid triisopropyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H21BO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
226-529-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
75 hPa ( 100 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
139-141 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 25.5 °C
sűrűség
0.82 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C9H21BO3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.821
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
62.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
17 °C - closed cup