Merck
673943
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
96%
Szinonimák:
Methoxyboronic acid pinacol ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H15BO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.4096
sűrűség
0.9642 g/mL at 25 °C
SMILES string
COB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C7H15BO3/c1-6(2)7(3,4)11-8(9-5)10-6/h1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZZJAWSMSXCSIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
108.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42.2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)