Fontos dokumentumok
195731
Iron(0) pentacarbonyl
Szinonimák:
Iron(0) carbonyl, Pentacarbonyliron(0)
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.74 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
35 mmHg ( 25 °C)
40 mmHg ( 30.3 °C)
öngyulladási hőmérséklet
122 °F
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.5196 (lit.)
bp
103 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
sűrűség
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.Fe/c5*1-2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As an iron source to synthesize Fe-doped thin TiO2 films.
- As a ligand to synthesize complexes of gold(I) and Fe(CO)5, silver and Fe(CO)5.
- Addition reactions
- Decomposition via photolysis
- Preparation of magnetic Fe onion-like fullerene micrometer-sized particles of narrow size distribution via thermal decomposition
- Preparation of a heptanuclear iron carbonyl cluster used in catalytic hydrosilane reduction of carboxamides
- Precursor for preparation of Fe nanoparticles for photocatalytic hydrogen evolution under highly basic conditions
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
5.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-15 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?