Merck
225460
Sigma-Aldrich
Diironnonacarbonyl
98%
Szinonimák:
Enneacarbonyldiiron, Iron enneacarbonyl, Nonacarbonyldiiron
About This Item
Lineáris képlet:
Fe2(CO)9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
363.78
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O=C1[Fe]2C(=O)[Fe]1C2=O
InChI
1S/9CO.2Fe/c9*1-2;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCXLZXJCZPKTBW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reacts with phenylsilanes to give triply bridged diiron complexes.
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kerber, R. C. et al.R. C.; Ribakove, E. C.
Organometallic News, 10, 2848-2848 (1991)
Gree, R.
Synthesis, 341-341 (1989)
Simons, R.S. Tessier, C.A.
Organometallics, 15, 2604-2604 (1996)
Crump, S. L.; Netka, J.; Rickborn, B.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 2746-2746 (1985)
Luca Bertini et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(48), 12152-12162 (2007-11-09)
The singlet and triplet state potential energy surfaces (PES) of Fe2(CO)8 are explored by means of density functional theory (DFT) techniques. The two PES have different global mimima: the dibriged C(2v) isomer for the singlet and the unbridged D(2d) isomer