Merck
225487
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyl iron(II) dicarbonyl dimer
greener alternative
99%
Szinonimák:
Dicarbonylcyclopentadienyliron dimer, Dicyclopentadienyliron dicarbonyl dimer, Tetracarbonylbis(cyclopentadienyl)diiron, Bis(cyclopentadienyl)tetracarbonyl-diiron, Di(cyclopentadienyl)tetracarbonyl-diiron
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H10Fe2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
353.92
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
194 °C (dec.) (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Fe][Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.4CO.2Fe/c2*1-2-4-5-3-1;4*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHLWUDJVLCWRGH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Alkalmazás
Dinuclear metal carbonyl catalyst for a variety of carbon-carbon bond forming reactions; radical initiator; precursor to alkyland acyliron complexes useful in organic synthesis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Davis, R.; Khazal, N. M. S. et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 397, 51-51 (1990)
Brookhart, M.; Liu, Y. et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 927-927 (1991)