Merck
381411
Sigma-Aldrich
Triirondodecacarbonyl
greener alternative
contains 1-10% methyl alcohol
Szinonimák:
Dodecacarbonyltriiron, tri-Irondodecacarbonyl
About This Item
Lineáris képlet:
Fe3(CO)12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
503.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
tartalmaz
1-10% methyl alcohol
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
165 °C (dec.) (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O=C1[Fe]23[Fe][Fe]12C3=O
InChI
1S/12CO.3Fe/c12*1-2;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLYRMDDXFDINCB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Alkalmazás
Eliminates sulfur from substituted thiophene complexes, leading to ferroles. Access to new areas of organometallic chemistry is promising using the reaction of Fe3(CO)12 with tellurium-nitrogen heterocycles such as benzoisotellurazole.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Weissensteiner,W.; Gutierrez, A. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 5822-5822 (1985)
Badyal, K. et al.
Organometallics, 16, 3194-3194 (1997)
Organometallics, 10, 1002-1002 (1991)
Iranpoor, N.; Mottaghinejad, E.
Journal of Organometallic Chemistry, 423, 399-399 (1992)
Alper, H.; Gopal, M.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 821-821 (1980)