Fontos dokumentumok
8.41029
Sigma-Aldrich
Octadecylamine
for synthesis
Szinonimák:
Octadecylamine, 1-Aminooctadecane, Stearylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H39N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
269.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
204-695-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<100 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥85.0% (GC)
form
solid
hatékonyság
2395 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
132 °C/43 hPa
mp
50-52 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 110 °C
sűrűség
0.86 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 85.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
298.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
148 °C - closed cup