Fontos dokumentumok
8.20760
Sigma-Aldrich
di-Manganese decacarbonyl
for synthesis
Szinonimák:
di-Manganese decacarbonyl, Decacarbonyldimanganese, Manganese carbonyl
About This Item
Lineáris képlet:
Mn2(CO)10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
389.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161603
EC index szám:
233-445-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
crystals
mp
150 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/10CO.2Mn/c10*1-2;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QFEOTYVTTQCYAZ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (out of Mn): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3