Merck
190837
Sigma-Aldrich
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate) solution
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), 50 wt. % in isopropanol
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
molekulatömeg
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide))
koncentráció
50 wt. % in isopropanol
sűrűség
0.958 g/mL at 25 °C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C=C.O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
∼1:2.4 mole ratio of VP:VA
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
66.2 °F
Lobbanási pont (C)
19 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Az Atto színezékek olyan fluoreszcens színezékek sorozata, amelyek megfelelnek a modern fluoreszcens technológiák kritikus igényeinek.
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.