Fontos dokumentumok
141186
Chloromethyl pivalate
97%
Szinonimák:
POM-Cl, Pivaloyloxymethyl chloride
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
146-148 °C (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ester
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)OCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)5(8)9-4-7/h4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGRHYQCXXYLUTL-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?