Fontos dokumentumok
173754
3,3′-Diethylthiadicarbocyanine iodide
Dye content 98 %
Szinonimák:
3-Ethyl-2-[5-(3-ethyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-1,3-pentadienyl]benzothiazolium iodide, DTDCI, DiSC2(5)
About This Item
Javasolt termékek
összetétel
Dye content, 98%
Minőségi szint
mp
249 °C (dec.) (lit.)
λmax
655 nm
SMILES string
[I-].CCN1/C(Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C23H23N2S2.HI/c1-3-24-18-12-8-10-14-20(18)26-22(24)16-6-5-7-17-23-25(4-2)19-13-9-11-15-21(19)27-23;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNQDKWZEUULFPX-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- Fluorescent contrast agent in three-dimensional fluorescence lifetime tomography.
- Dye for rapid genetic screening.
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.