Fontos dokumentumok
381306
3,3′-Diethylthiatricarbocyanine iodide
99%
Szinonimák:
3-Ethyl-2-[7-(3-ethyl-2-benzothiazolinylidene)-1,3,5-heptatrienyl]benzothiazolium iodide, DTTC iodide, DTTCI, DiSC2(7)
Teszt
99%
mp
211 °C (dec.) (lit.)
λmax
765 nm
SMILES string
[I-].CCN1\C(Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C25H25N2S2.HI/c1-3-26-20-14-10-12-16-22(20)28-24(26)18-8-6-5-7-9-19-25-27(4-2)21-15-11-13-17-23(21)29-25;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYVFJKVYVDYPFV-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.