Fontos dokumentumok
171719
1,2-Dicyanobenzene
98%
Szinonimák:
Phthalonitrile
Teszt
98%
Forma
solid
mp
137-139 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
N#Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQZYPMVTSDWCCE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?