Fontos dokumentumok
25320
1-Chloronaphthalene
technical, ≥85% (GC)
Szinonimák:
1-Naphthalenyl chloride, 1-Naphthyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥85% (GC)
form
liquid
szennyeződések
~10% 2-chloronaphthalene
törésmutató
n20/D 1.632 (lit.)
n20/D 1.633
bp
111-113 °C/5 mmHg (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble(lit.)
benzene-d6: soluble(lit.)
petroleum ether: soluble(lit.)
sűrűség
1.192 g/mL at 20 °C
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Clc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7Cl/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?