Fontos dokumentumok
13180
Benzylamine
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Szinonimák:
α-Aminotoluene
About This Item
Javasolt termékek
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Forma
liquid
minőség
LiChropur™
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.543 (lit.)
n20/D 1.543
bp
184-185 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
sűrűség
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?