Fontos dokumentumok
M31201
4-Methylbenzylamine
97%
Szinonimák:
p-Xylylamine
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.534 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
sűrűség
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMTSWYPNXFHGEP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
176.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
80 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?