Merck
126829
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzylamine
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.536 (lit.)
bp
202-205 °C (lit.)
sűrűség
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
Cc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGXUCUWVGKLACF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Methylbenzylamine ({(3-chlorophenyl)methanamine}) has been used as a templating agent in the synthesis of amine-templated materials containing two-dimensional lithium beryllofluoride sheets of the stoichiometry [LiBeF(4)](-). It has also been used to study the chromatographic behavior of a series of substituted aniline and pyridine basic compounds on C18 bonded silica.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lee A Gerrard et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 9(20), 4936-4942 (2003-10-17)
Four new amine-templated materials, containing two-dimensional lithium beryllofluoride sheets of the stoichiometry [LiBeF(4)](-), have been synthesised under hydrothermal and ambient pressure conditions. [LiBeF(4)][C(6)H(4)(CH(3))CH(2)NH(3)] (1), [LiBeF(4)][C(6)H(4)CH(2)NH(3)Cl] (2), [LiBeF(4)](2)[NH(3)CH(2)CH(2)CH(2)NH(3)] (3), and [LiBeF(4)][C(6)H(5)CH(2)CH(2)CH(2)NH(3)] (4) all contain well-separated anionic sheets containing two different topologies
R LoBrutto et al.
Journal of chromatography. A, 913(1-2), 173-187 (2001-05-18)
The retention of ionogenic bases in liquid chromatography is strongly dependent upon the pH of the mobile phase. Chromatographic behavior of a series of substituted aniline and pyridine basic compounds has been studied on C18 bonded silica using acetonitrile-water (10:90)