Fontos dokumentumok
172502
Thioacetamide
reagent grade, 98%
Szinonimák:
TAA, Ethanethioamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
108-112 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(N)=S
InChI
1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Thioacetamide is a thiocarbonyl compound. It undergoes deuterium exchange reaction with D2O to afford N-dideuterated thioacetamide. Infrared spectral investigations of thioacetamide and its deuterated derivative (N-dideuterated thioacetamide) have been reported.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?