Merck
178985
Sigma-Aldrich
Borane trimethylamine complex
97%
Szinonimák:
NSC 10220, NSC 145941, NSC 53323, Trihydro(trimethylamine)boron, Trimethylamine borane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3N · BH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.95
Beilstein:
3905060
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
bp
172 °C (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[BH3-][N+](C)(C)C
InChI
1S/C3H12BN/c1-5(2,3)4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQVSXUGMDCAISO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reducing agent for the preparation of plate-type palladium-zinc oxide catalyst
Reagent for chemical vapor generation and spectrometry determination of elements using amineboranes and cyanotrihydroborate(III) reagents
Catalyst for:
  • Regioselective reductive opening of benzylidene acetal glycosides
  • Polarity reversal
Used to study
  • Electrodeposition condition effects on magnetism of cobalt-iron magnetic films
  • Boron-nitrogen bond dissociation energies and physiological activities of boronated compounds
Stable, easy-to-handle source of borane for the reduction of ketones and Schiff bases and for the hydroboration of olefins.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Journal of Organic Chemistry, 59, 705-705 (1994)
Analytical Chemistry, 66, 4283-4283 (1994)
Aldrichimica Acta, 6, 51-51 (1973)