Fontos dokumentumok
178977
Borane triethylamine complex
97%
Szinonimák:
(N,N-Diethylethanamine)trihydroboron, NSC 59740, Triethylamine borane
Teszt
97%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
törésmutató
n20/D 1.442 (lit.)
bp
97 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
sűrűség
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[BH3-][N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H18BN/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3,7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONRDAGWFOUZNLV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Ethanolysis of amine-borane adducts producing a reducing system
- Photochemical hydroboration and oxidation of single-walled carbon nanotubes
Reactant for the synthesis of:
- Silylboranate
- N-heterocyclic carbene borane complexes via Lewis base exchange with amine-boranes
- Boron carbide nitride films via low-pressure CVD
- (Pyridine)tripyrrolylboron
Reactant for modification of the radionuclide 211 At for astatination of biomolecules
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?