Fontos dokumentumok
682098
Borane-ammonia complex
95%
Szinonimák:
Amminetrihydroboron, Borazane
Teszt
95%
form
solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
B.N
InChI
1S/BH3.H3N/h2*1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WZMUUWMLOCZETI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.