Fontos dokumentumok
8.21051
Sigma-Aldrich
Pyrene
for synthesis
Szinonimák:
Pyrene, Benzo[def]phenanthrene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
204-927-3
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥96.0% (GC)
gőznyomás
<1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (GC)
Forma
powder
hatékonyság
2700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
393 °C/1013 hPa
mp
145.3 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 224 °C
sűrűség
1.209 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
650 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
c21c3c4ccc2cccc1ccc3ccc4
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 147 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
435.2 °F
Lobbanási pont (C)
224 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)