Merck
18289
Sigma-Aldrich
1-Dodecyl-3-methylimidazolium iodide
≥95.0%
Szinonimák:
1-Lauryl-3-methylimidazolium iodide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H31IN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
378.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95.0%
form
solid
szennyeződések
≤0.5% water
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[I-].CCCCCCCCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C16H31N2.HI/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-15-14-17(2)16-18;/h14-16H,3-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQVJLVQTNZVVRZ-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
G Kiran Kumar Reddy et al.
Frontiers in microbiology, 11, 730-730 (2020-05-07)
Candida albicans is an opportunistic pathogen causes fungal infections that range from common skin infections to persistent infections through biofilm formation on tissues, implants and life threatening systemic infections. New antifungal agents or therapeutic methods are desired due to high
Cikkek
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.