Merck
433780
Sigma-Aldrich
1,3-Didecyl-2-methylimidazolium chloride
96%
Szinonimák:
1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazolium chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H47ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
399.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
powder
mp
82 °C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCn1cc[n+](CCCCCCCCCC)c1C
InChI
1S/C24H47N2.ClH/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-25-22-23-26(24(25)3)21-19-17-15-13-11-9-7-5-2;/h22-23H,4-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJYWPRKIEORZLX-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
1,3-Didecyl-2-methylimidazolium chloride can be used:
  • To prepare a new ionic liquid named 1,3-didecyl-2-methylimidazolium dicyanamide, which is applicable in the water/butan-1-ol separation process.
  • To coat a graphene oxide and magnetite based nanocomposite applicable in the separation of hemin from serum samples.
  • As a pore directing agent in the synthesis of mesoporous hectorites for drug delivery applications.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Separation of water/butan-1-ol based on activity coefficients at infinite dilution in 1, 3-didecyl-2-methylimidazolium dicyanamide ionic liquid
Wlazlo M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 116, 316-322 (2018)
Mesoporous synthetic hectorites: A versatile layered host with drug delivery application
Joshi GV, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 142(2-3), 542-548 (2011)
Solid phase extraction of hemin from serum of breast cancer patients using an ionic liquid coated Fe3O4/graphene oxide nanocomposite, and its quantitation by using FAAS.
Farzin L, et al.
Microchimica Acta, 183(9), 2623-2631 (2016)