Merck
181587
Sigma-Aldrich
Poly(tert-butyl methacrylate)
average Mw ~170,000, crystalline
Szinonimák:
tert -Butyl methacrylate homopolymer
About This Item
Lineáris képlet:
(C8H14O2)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
crystalline
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~170,000
törésmutató
n20/D 1.4638 (lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tg 107 °C
oldhatóság
8.65 (solubility parameter)
sűrűség
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OC(C)(C)C
Alkalmazás
These triblock terpolymers precursors may be used for the preparation of novel multi-compartmental core-crosslinked polymeric nanoparticles for various nanostructured systems.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, characterization, and bulk crosslinking of polybutadiene-block-poly (2-vinyl pyridine)-block-poly (tert-butyl methacrylate) block terpolymers.
Schacher F, et al.
Polymer, 51(9), 2021-2032 (2010)