Merck
182125
Sigma-Aldrich
Poly(hexyl methacrylate) solution
average Mw ~400,000 by GPC, in toluene
Szinonimák:
Hexyl methacrylate homopolymer, Poly(1-hexyl methacrylate)
About This Item
Lineáris képlet:
(C10H18O2)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőzsűrűség
1.2 (37 °C, vs air)
Minőségi szint
form
liquid
molekulatömeg
average Mw ~400,000 by GPC
koncentráció
in toluene
törésmutató
n20/D 1.481
átmeneti hőmérséklet
Tg −5 °C
sűrűség
1.007 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCOC(=O)C(C)=C
Általános leírás
Poly(hexadecyl methacrylate) belongs to a class of long chain of poly (alkyl) methacrylate. It can be dissolved in benzene and heptane.
Alkalmazás
Poly(hexyl methacrylate)(PHMA) may be used to prepare amphiphilic block copolymers with -poly(ethylene oxide) (PEO). These block copolymers may be used as structure directing agents for the preparation organic-inorganic hybrid materials from organic, volatile solvents.
Egyéb megjegyzések
Unit weight does not include weight of solvent.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and Characterization of Amphiphilic Poly (ethylene oxide)?block?poly (hexyl methacrylate) Copolymers.
Mahajan S, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 204(8), 1047-1055 (2003)
Nanostructure and Shape Control in Polymer?Ceramic Hybrids from Poly (ethylene oxide)?block?Poly (hexyl methacrylate) and Aluminosilicates Derived from Them.
Renker S, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 205(8), 1021-1030 (2004)
Physical properties of polymers handbook (2007)
Polymers: a property database. (2008)
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.