Fontos dokumentumok
181528
Poly(butyl methacrylate)
inherent viscosity 0.470-0.560 dL/g
Szinonimák:
PBMA
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
200000
törésmutató
n20/D 1.483
logaritmikus viszkozitási szám
0.470-0.560 dL/g
sűrűség
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It can be used to prepare thermoresponsive microfibers with excellent mechanical properties. PBMA-containing microfibers can be used as temperature-modulated cell separation materials.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.