Merck
181889
Sigma-Aldrich
Poly(ethyl acrylate) solution
average Mw ~95,000 by GPC, in toluene
Szinonimák:
Acrylic acid ethyl ester polymer, Ethyl acrylate homopolymer
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőzsűrűség
1.2 (vs air)
Minőségi szint
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
997 °F
molekulatömeg
average Mw ~95,000 by GPC
összetétel
solids, 18-22 wt. %
koncentráció
in toluene
súly
Unit weight does not include weight of solvent.
törésmutató
n20/D 1.469
átmeneti hőmérséklet
Tg −23 °C
sűrűség
1.21 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biocompatible PEA based copolymer membranes may find several applications such as keratoprosthesis.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Biointegration of corneal macroporous membranes based on poly (ethyl acrylate) copolymers in an experimental animal model.
Alio del Barrio J L, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 103(3), 1106-1118 (2015)