Fontos dokumentumok
463353
tert-Butyl methacrylate
98%, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
1,1-Dimethylethyl methacrylate, tert -Butyl α-methacrylate, tert -Butyl methacrylate, Acryester TB
Teszt
98%
tartalmaz
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.415 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
sűrűség
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)7(9)10-8(3,4)5/h1H2,2-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJMYWORNLPSJQO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
86.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
30 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?