Fontos dokumentumok
220051
N-Iodosuccinimide
95%
Szinonimák:
1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione, NIS, succiniodimide
Teszt
95%
form
powder
mp
202-206 °C (lit.)
funkcionális csoport
imide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
IN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4INO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?