Merck
151955
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene-d5
99.5 atom % D
Szinonimák:
Pentadeuteronitrobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D5NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.14
Beilstein:
1455693
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
izotóptisztaság
99.5 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
robbanási határérték
0.34-6.3 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.5% water
water
törésmutató
n20/D 1.5498 (lit.)
bp
88 °C/12 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
sűrűség
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
Általános leírás
Nitrobenzene-d5 is also referred to as pentadeuteronitrobenzene. Structure of the complexes between tetramethyl p-tert-butylcalix[4]arene tetraketone and hydroxonium cation H3O+ in nitrobenzene-d5 have been investigated by NMR (Nuclear Magnetic Resonance) spectroscopy and DFT (Density Functional Theory) calculations. It participates in the preparation of 2- and 3-phenyl-d5-thiophenes.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F
Lobbanási pont (C)
88 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Arylation by aromatic nitro compounds at high temperatures. VII. Reactions of nitrobenzene and nitrobenzene-d5 with thiophene.
Fields EK and Meyerson S.
The Journal of Organic Chemistry, 35(1), 67-70 (1970)
Vibrational spectra of nitrobenzene-d5.
Laposa JD.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 35(1), 65-71 (1979)
Protonated tetramethyl p-tert-butylcalix [4] arene tetraketone: NMR evidence and probable structures.
Kriz J, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 138(8), 735-740 (2007)