Merck
451835
Sigma-Aldrich
Bisphenol A-d16
98 atom % D
Szinonimák:
2,2-·Bis(4-·hydroxyphenyl)·propane-D16, 4,4·-Isopropylidenediphenol-D16, Deuterated bisphenol A, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-d16
About This Item
Lineáris képlet:
(CD3)2C(C6D4OD)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
244.38
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+16
SMILES string
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(c2c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c2[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D/hD2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IISBACLAFKSPIT-MAJJRYNQSA-N
Alkalmazás
May be used as an analytical standard
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Analízis megjegyzés
This product may be used as an analytical standard.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bruna De Felice et al.
BMC medical genomics, 8, 56-56 (2015-09-09)
Bisphenol A (BPA) is an environmental compounds is known to possess endocrine disruption potentials. Bisphenol A has epigenetic effects as deregulated expression of microRNAs; such epigenetic marks can induce up/down alterations in gene expression that may persist throughout a lifetime.