Fontos dokumentumok
C55402
4-Chloro-3-methylphenol
99%
Szinonimák:
4-Chloro-m-cresol, PCMC
Teszt
99%
Forma
solid
bp
235 °C (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Compression of mono-4 chloro, 3-methylphenyl phosphate ester and di-4 chloro, 3-methylphenyl phosphate ester through kinetic study: This study discusses a method using 4-chloro-3-methylphenol and POCl3 taken in a 2:1 ratio, exploring their kinetic behaviors (AR Teli, AA Khan, SH Dar, A Rashid, 2017).
- Commercially Important Chlorinated Phenols: Reviews the usage of 4-chloro-3-methylphenol among other chlorinated phenols in various industrial applications (K Smith, G El-Hiti).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
244.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
118.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.