Fontos dokumentumok
137715
2,4,6-Tribromophenol
99%
Szinonimák:
1,3,5-Tribromo-2-hydroxybenzene, Bromol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
11.4 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
bp
282-290 °C/746 mmHg (lit.)
mp
90-94 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 0.007g/100ml at 25 °C
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
methylene chloride: soluble
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?